Tlačiť
4-Fluoro-m-anisaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-3-anisaldehyde
L19671.03 L19671.06
L19671.03EA 33.73 EUR
L19671.03 L19671.06
4-Fluoro-m-anisaldehyde ≥98%
4-Fluoro-m-anisaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 128495-46-5 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 61-63° Beilstein Reference: 5178063
Vzorec: C₈H₇FO₂
Teplota tavenia: 61…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143320
Číslo CAS: 128495-46-5