Tlačiť
4-Acetylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
343850050 343850500
ACRO343850050EA 75.81 EUR
ACRO343850050 ACRO343850500
4-Acetylbenzenesulphonyl chloride 97%
Vzorec: C₈H₇ClO₃S
Teplota tavenia: 83…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800269
Číslo CAS: 1788-10-9
OSN: 3261
ADR: 8,III