4-Chloro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Chloro-3-nitrobenzenesulphonyl Chloride, 4-Chloro-3-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
B21632.06
B21632.14
B21632.22
B21632.06EA
40.91
EUR
B21632.06
B21632.14
B21632.22
4-Chloro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-Chloro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 97-08-5
Molecular Formula: C6H3Cl2NO4S
Formula Weight: 256.07
Melting Point: 58-61°
Beilstein Reference: 1978600
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007440
Vzorec:
C₆H₃Cl₂NO₄S Teplota tavenia: 58…61 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007440 Číslo CAS: 97-08-5 EINECS: 202-558-2 OSN: 3261 ADR: 8,II |