4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Chloro-2,5-dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, 5-Chloro-p-xylene-2-sulphonyl chloride
L05247.06
L05247.14
L05247.06EA
63.38
EUR
L05247.06
L05247.14
4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 88-49-3
Molecular Formula: C8H8Cl2O2S
Formula Weight: 239.12
Melting Point: 48-50°
Beilstein Reference: 2838165
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00044017
Vzorec:
C₈H₈Cl₂O₂S Teplota tavenia: 48…50 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00044017 Číslo CAS: 88-49-3 EINECS: 201-835-5 OSN: 3261 ADR: 8,II |