4-Bromobenzenesulphonamide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L08602.03
L08602.06
L08602.14
L08602.03EA
40.51
EUR
L08602.03
L08602.06
L08602.14
4-Bromobenzenesulphonamide ≥98%
4-Bromobenzenesulphonamide
Purity: 98%
CAS No.: 701-34-8
Molecular Formula: C6H6BrNO2S
Formula Weight: 236.09
Melting Point: 164-167°
Beilstein Reference: 2691657
Vzorec:
C₆H₆BrNO₂S Teplota tavenia: 164…167 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051977 Číslo CAS: 701-34-8 |