4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
H31835.03
H31835.09
H31835.03EA
26.31
EUR
H31835.03
H31835.09
4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 139937-37-4
Molecular Formula: C7H6BrClO2S
Formula Weight: 269.55
Melting Point: 63-65°
Boiling Point: 164°/15mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD01365820
Vzorec:
C₇H₆BrClO₂S Teplota varu: 164 °C (15 mmHg) Teplota tavenia: 63…65 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00219927 Číslo CAS: 139937-37-4 OSN: 3265 ADR: 8,II |