Tlačiť
4-Aminobenzamidine dihydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Aminophenylamidine dihydrochloride, 4-Aminobenzene-1-carboximidamide dihydrochloride
228050050 228050010 228050250
ACRO228050050EA 135.98 EUR
ACRO228050050 ACRO228050010 ACRO228050250
4-Aminobenzamidine dihydrochloride 97%
4-Aminobenzamidine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₁₁Cl₂N₃
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013001
Číslo CAS: 2498-50-2
EINECS: 219-692-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %