4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Bromo-2-chloro-4-pyridylamine, 3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine, 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinamine
H52359.03
H52359.06
H52359.03EA
186.12
EUR
H52359.03
H52359.06
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine ≥97%
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Purity: 97+%
CAS No.: 215364-85-5
Molecular Formula: C5H4BrClN2
Formula Weight: 207.46
MDL No.: MFCD09263478
Vzorec:
C₅H₄BrClN₂ Mw: 207.46 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09263478 Číslo CAS: 215364-85-5 |