Biochanin A ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one, 4'-Methoxy-5,7-dihydroxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone
Purity: 98%
CAS No.: 491-80-5
Molecular Formula: C16H12O5
Formula Weight: 284.27
Physical Form: Powder
Melting Point: 210-213°
Beilstein Reference: 278107
MDL No.: MFCD00006839
Vzorec:
C₁₆H₁₂O₅ Teplota tavenia: 210…213 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006839 Číslo CAS: 491-80-5 EINECS: 207-744-7 |