Tlačiť
Luteolin ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4-benzopyrone, Natural Yellow 2, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-chromen-4-one, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
L14186.MC L14186.ME
L14186.MCEA 113.12 EUR
L14186.MC L14186.ME
Luteolin ≥97%
Luteolin
Purity: 97% CAS No.: 491-70-3 Molecular Formula: C15H10O6 Formula Weight: 286.24 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 292084 Merck Reference: 14,5614 MDL No.: MFCD00017309
Vzorec: C₁₅H₁₀O₆
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017309
Číslo CAS: 491-70-3
EINECS: 207-741-0
Merck Index: 14,5614