Tlačiť
4,5-Dichloroimidazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,5-Dichloro-1H-imidazole
L06262.06 L06262.14
L06262.06EA 66.99 EUR
L06262.06 L06262.14
4,5-Dichloroimidazole ≥98%
4,5-Dichloroimidazole
Purity: 98% CAS No.: 15965-30-7 Molecular Formula: C3H2Cl2N2 Formula Weight: 136.97 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 606155
Vzorec: C₃H₂Cl₂N₂
Teplota tavenia: 179…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005195
Číslo CAS: 15965-30-7