Tlačiť
4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25745.03 B25745.14 B25745.06
B25745.03EA 112.72 EUR
B25745.03 B25745.14 B25745.06
4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane ≥98%
4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane
Purity: 98% CAS No.: 96392-77-7 Molecular Formula: C16H14Br2 Formula Weight: 366.10 Melting Point: 249-252° MDL No.: MFCD09953451
Vzorec: C₁₆H₁₄Br₂
Teplota tavenia: 249…252 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09953451
Číslo CAS: 96392-77-7