Tlačiť
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Methylethyl)benzolsulphonsäurechlorid, 4-Isopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
L10428.06 L10428.14
L10428.06EA 62.17 EUR
L10428.06 L10428.14
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride 96%
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 54997-90-9 Molecular Formula: C9H11ClO2S Formula Weight: 218.70 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5390 Boiling Point: 142°/5mm Beilstein Reference: 1103862 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041510
Vzorec: C₉H₁₁ClO₂S
Teplota varu: 142 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,220
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041510
Číslo CAS: 54997-90-9
OSN: 3265
ADR: 8,III