Tlačiť
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
M-Clarity™ quality level = MQ100
382639-10G 382639-1G
SIAL382639-10GEA 490.97 EUR
SIAL382639-10G SIAL382639-1G
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Číslo MDL: MFCD00017598
Číslo CAS: 3006-96-0