Tlačiť
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
B22183.03 B22183.06 B22183.14
B22183.03EA 78.22 EUR
B22183.03 B22183.06 B22183.14
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid ≥98%
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 3006-96-0 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Beilstein Reference: 2690023 MDL No.: MFCD00017598
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota tavenia: 179…183 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00017598
Číslo CAS: 3006-96-0