4-(Hydroxymethyl)benzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
B22183.03
B22183.06
B22183.14
B22183.03EA
78.22
EUR
B22183.03
B22183.06
B22183.14
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid ≥98%
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 3006-96-0
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 2690023
MDL No.: MFCD00017598
Vzorec:
C₈H₈O₃ Mw: 152.15 Teplota tavenia: 179…183 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00017598 Číslo CAS: 3006-96-0 |