Tlačiť
4-Acetoxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11350.14 A11350.18 A11350.30
A11350.14EA 56.08 EUR
A11350.14 A11350.18 A11350.30
4-Acetoxybenzoic acid ≥98%
4-Acetoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2345-34-8 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.15 Melting Point: 192-195° Beilstein Reference: 1871997
Vzorec: C₉H₈O₄
Mw: 180.16
Teplota tavenia: 192…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002540
Číslo CAS: 2345-34-8
EINECS: 219-066-9