4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
A10120.06
A10120.14
A10120.06EA
119.53
EUR
A10120.06
A10120.14
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 66176-39-4
Molecular Formula: C7H6BrClO2S
Formula Weight: 269.55
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 2364328
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00156129
Vzorec:
C₇H₆BrClO₂S Teplota tavenia: 72…75 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00156129 Číslo CAS: 66176-39-4 OSN: 3261 ADR: 8,II |