Tlačiť
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
360540010 360540050 360540250
ACRO360540010EA 37.34 EUR
ACRO360540010 ACRO360540050 ACRO360540250
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₂S
Teplota tavenia: 69…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156129
Číslo CAS: 66176-39-4
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
Titration Argentometric ≥94 %