Tlačiť
4-(Aminomethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
283746-100G 283746-25G 283746-5G
SIAL283746-100GEA 212.6 EUR
SIAL283746-100G SIAL283746-25G SIAL283746-5G
4-(Aminomethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Aminomethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
Číslo MDL: MFCD00010203
Číslo CAS: 56-91-7
EINECS: 200-297-9