Tlačiť
4-(Aminomethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23519.14 B23519.22 B23519.36
B23519.14EA 71.4 EUR
B23519.14 B23519.22 B23519.36
4-(Aminomethyl)benzoic acid 97%
4-(Aminomethyl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 56-91-7 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 1100606
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota tavenia: ∼ 290 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010203
Číslo CAS: 56-91-7
EINECS: 200-297-9