Tlačiť
3-Phenylpropionyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hydrocinnamoyl chloride, Hydrocinnamoyl chlorid, 3-Phenylpropanoyl chloride, 3-Phenylpropanonylchlorid
A10860.09 A10860.30
A10860.09EA 67.39 EUR
A10860.09 A10860.30
3-Phenylpropionyl chloride ≥98%
3-Phenylpropionyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 645-45-4 Molecular Formula: C6H5(CH2)2COCl Formula Weight: 168.62 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5265 Odour: Acrid Melting Point: -7° Boiling Point: 225° Beilstein Reference: 742586 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000748
Vzorec: C₉H₉ClO
Teplota varu: 225 °C
Teplota tavenia: –7 °C
Hustota: 1,135
Teplota vzplanutia: 108 °C (226 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000748
Číslo CAS: 645-45-4
EINECS: 211-443-6
OSN: 3265
ADR: 8,II