3-Phenylpropionyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Hydrocinnamoyl chloride, Hydrocinnamoyl chlorid, 3-Phenylpropanoyl chloride, 3-Phenylpropanonylchlorid
A10860.09
A10860.30
A10860.09EA
67.39
EUR
A10860.09
A10860.30
3-Phenylpropionyl chloride ≥98%
3-Phenylpropionyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 645-45-4
Molecular Formula: C6H5(CH2)2COCl
Formula Weight: 168.62
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5265
Odour: Acrid
Melting Point: -7°
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 742586
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000748
Vzorec:
C₉H₉ClO Teplota varu: 225 °C Teplota tavenia: –7 °C Hustota: 1,135 Teplota vzplanutia: 108 °C (226 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000748 Číslo CAS: 645-45-4 EINECS: 211-443-6 OSN: 3265 ADR: 8,II |