Tlačiť
3-Phenylpropionyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
134380250 134381000
ACRO134380250EA 70.6 EUR
ACRO134380250 ACRO134381000
3-Phenylpropionyl chloride 98%
3-Phenylpropionyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO
Teplota varu: 107 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 1,137 g/cm³
Teplota vzplanutia: 108 °C
Číslo MDL: MFCD00000748
Číslo CAS: 645-45-4
EINECS: 211-443-6
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5245 to 1.5285 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %