Tlačiť
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 3-Methoxy-1,2-propanediol, (±)-3-Methoxy-1,2-dihydroxy propane
338390010 338390050 338390250
ACRO338390010EA 40.51 EUR
ACRO338390010 ACRO338390050 ACRO338390250
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₃
Teplota varu: 133 °C (35 mmHg)
Hustota: 1,12 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004719
Číslo CAS: 623-39-2
EINECS: 210-791-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %