Tlačiť
5-Methyl-1-hexyne-3-ol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Methyl-1-hexyn-3-ol, 5-Methylhex-1-yn-3-ol, 3-Hydroxy-5-methyl-1-hexyne
H53490.03 H53490.06 H53490.14
H53490.03EA 50.94 EUR
H53490.03 H53490.06 H53490.14
5-Methyl-1-hexyne-3-ol ≥97%
5-Methyl-1-hexyne-3-ol
Vzorec: C₇H₁₂O
Teplota varu: 150…156 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,860
Teplota vzplanutia: 53 °C (127 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00041606
Číslo CAS: 61996-79-0
OSN: 1987
ADR: 3,III