Tlačiť
Furan-3-boronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Furanboronic acid, 3-Furanylboronic acid
359401000 359405000 359400025
ACRO359401000EA 31.57 EUR
ACRO359401000 ACRO359405000 ACRO359400025
Furan-3-boronic acid 97%
Furan-3-boronic acid
Vzorec: C₄H₅BO₃
Mw: 111.89
Teplota tavenia: 126…128 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01319007
Číslo CAS: 55552-70-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %