Tlačiť
Furan-3-boronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Furanboronic acid, 3-Furanylboronic acid
L19834.03 L19834.06
L19834.03EA 104.15 EUR
L19834.03 L19834.06
Furan-3-boronic acid ≥97%
Furan-3-boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 55552-70-0 Molecular Formula: C4H5BO3 Formula Weight: 111.89 Melting Point: 139-144° Beilstein Reference: 1635653
Vzorec: C₄H₅BO₃
Mw: 111.89
Teplota tavenia: 139…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01319007
Číslo CAS: 55552-70-0