Tlačiť
5-Fluoro-o-anisaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2-anisaldehyde, 5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
B24684.03 B24684.06 B24684.14
B24684.03EA 25.6 EUR
B24684.03 B24684.06 B24684.14
5-Fluoro-o-anisaldehyde ≥98%
5-Fluoro-o-anisaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 19415-51-1 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 MDL No.: MFCD00143458
Vzorec: C₈H₇FO₂
Mw: 154.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143458
Číslo CAS: 19415-51-1