3-Cyano-5-methylpyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-Cyano-5-picoline, 5-Methylpyridine-3-carbonitrile, 5-Methylnicotinonitrile
L17427.03
L17427.MD
L17427.03EA
106.7
EUR
L17427.03
L17427.MD
3-Cyano-5-methylpyridine ≥98%
3-Cyano-5-methylpyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 42885-14-3
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 111258
Vzorec:
C₇H₆N₂ Teplota varu: 220 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 82…85 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00673151 Číslo CAS: 42885-14-3 EINECS: 255-988-8 |