Tlačiť
3-Cyano-4-methylpyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methylpyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-4-picoline, 4-Methylnicotinonitrile
L19769.03 L19769.06 L19769.14
L19769.03EA 52.15 EUR
L19769.03 L19769.06 L19769.14
3-Cyano-4-methylpyridine ≥97%
3-Cyano-4-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 5444-01-9 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Odour: Characteristic Melting Point: 41-44° Boiling Point: 108-111°/20mm Beilstein Reference: 112016 MDL No.: MFCD00234272
Vzorec: C₇H₆N₂
Teplota varu: 108…111 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 41…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234272
Číslo CAS: 5444-01-9