Tlačiť
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
H26927.06 H26927.03
H26927.06EA 170.88 EUR
H26927.06 H26927.03
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde ≥97%
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 16634-88-1 Molecular Formula: C7H4BrNO4 Formula Weight: 246.02 Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD00130110
Vzorec: C₇H₄BrNO₄
Teplota tavenia: 125…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130110
Číslo CAS: 16634-88-1