Tlačiť
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-2-chloro-6-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
360800010 360800050
ACRO360800010EA 49.34 EUR
ACRO360800010 ACRO360800050
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrClN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095218
Číslo CAS: 185017-72-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %