Tlačiť
Deoxycholát sodný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
89904 89905
PIER89904EA 199.08 EUR
PIER89904 PIER89905
Deoxycholát sodný
Deoxycholát sodný
Vzorec: C₂₄H₃₉NaO₄
Mw: 414.56
Teplota tavenia: 357…365 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064139
Číslo CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7