Tlačiť
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26139.MD H26139.03
H26139.MDEA 129.16 EUR
H26139.MD H26139.03
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 118276-06-5 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 121-124° MDL No.: MFCD06797917
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Teplota tavenia: 121…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797917
Číslo CAS: 118276-06-5