Tlačiť
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,2-Dimethoxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Dimethyl squarate, Squaric acid dimethylester
M-Clarity™ quality level = MQ100
377406-1G 377406-5G
SIAL377406-1GEA 88.65 EUR
SIAL377406-1G SIAL377406-5G
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Vzorec: C₆H₆O₄
Mw: 142.11
Teplota varu: 247
Teplota tavenia: 55
Číslo MDL: MFCD00101316
Číslo CAS: 5222-73-1