Tlačiť
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
154030010 154032500 154030025
ACRO154030010EA 180.1 EUR
ACRO154030010 ACRO154032500 ACRO154030025
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride 99%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Teplota varu: 296 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 29…32 °C
Teplota vzplanutia: 143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005926
Číslo CAS: 13149-00-3
EINECS: 236-086-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 32 °C
GC ≥98.5 %
Color of molten substance ≤50 APHA