Tlačiť
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
133170010 133170050 133170250
ACRO133170010EA 59.37 EUR
ACRO133170010 ACRO133170050 ACRO133170250
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 97%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Vzorec: C₁₂H₁₈O₄
Teplota varu: 121…122 °C (,2 mmHg)
Hustota: 1,05 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037150
Číslo CAS: 2892-62-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (13C-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 76.56 to 82.94 % C