3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H26311.MD
H26311.03
H26311.MDEA
34.14
EUR
H26311.MD
H26311.03
3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Purity: 97%
CAS No.: 53515-17-6
Molecular Formula: C8H6F3NS
Formula Weight: 205.20
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01567258
Vzorec:
C₈H₆F₃NS Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01567258 Číslo CAS: 53515-17-6 EINECS: None OSN: 2811 ADR: 6.1,III |