Tlačiť
3-(Methylthio)-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-(Methylthio)propan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W341509-100G-K W341509-1KG-K W341509-5KG-K
SIALW341509-100G-KEA 131.97 EUR
SIALW341509-100G-K SIALW341509-1KG-K SIALW341509-5KG-K
3-(Methylthio)-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)-1-propanol
Vzorec: C₄H₁₀OS
Teplota varu: 195 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00036560
Číslo CAS: 505-10-2
EINECS: 208-004-6