Tlačiť
Galangin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, Norizalpinin, 3,5,7-Trihydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one
282200-100MG 282200-25MG
SIAL282200-100MGEA 735.26 EUR
SIAL282200-100MG SIAL282200-25MG
Galangin, Sigma-Aldrich®
Galangin
Vzorec: C₁₅H₁₀O₅
Mw: 270.24
Číslo MDL: MFCD00006833
Číslo CAS: 548-83-4
EINECS: 208-960-4