Tlačiť
2-Nitrobenzenesulphonamide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15689.06 A15689.09 A15689.14 A15689.22
A15689.06EA 71.8 EUR
A15689.06 A15689.09 A15689.14 A15689.22
2-Nitrobenzenesulphonamide ≥98%
2-Nitrobenzenesulphonamide
Purity: 98+% CAS No.: 5455-59-4 Molecular Formula: C6H6N2O4S Formula Weight: 202.19 Melting Point: 188-194° Beilstein Reference: 2214215
Vzorec: C₆H₆N₂O₄S
Teplota tavenia: 188…194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009807
Číslo CAS: 5455-59-4