Tlačiť
Ethyl-2-methylacetoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
E35400-100G E35400-25G
SIALE35400-100GEA 147.21 EUR
SIALE35400-100G SIALE35400-25G
Ethyl-2-methylacetoacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-methylacetoacetate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Teplota varu: 187 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 1,0238 g/cm³ (15.3 °C)
Číslo MDL: MFCD00009164
Číslo CAS: 609-14-3
EINECS: 210-179-9