Tlačiť
Ethyl-2-methylacetoacetate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
326110250 326111000
ACRO326110250EA 49.74 EUR
ACRO326110250 ACRO326111000
Ethyl-2-methylacetoacetate 95%
Ethyl-2-methylacetoacetate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Teplota varu: 187 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Teplota vzplanutia: 62 °C
Číslo MDL: MFCD00009164
Číslo CAS: 609-14-3
EINECS: 210-179-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥94 %