Tlačiť
Ethyl-2-methylacetoacetate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
A11629.14 A11629.22 A11629.36
A11629.14EA 44.52 EUR
A11629.14 A11629.22 A11629.36
Ethyl-2-methylacetoacetate 95%
Ethyl-2-methylacetoacetate
Purity: 95% CAS No.: 609-14-3 Molecular Formula: C7H12O3 Formula Weight: 144.17 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.4180 Odour: Ester-like Melting Point: -45° Boiling Point: 185° Beilstein Reference: 1071742 MDL No.: MFCD00009164
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Teplota varu: 185 °C
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 1,019
Teplota vzplanutia: 62 °C (143 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009164
Číslo CAS: 609-14-3
EINECS: 210-179-9