Tlačiť
2-Methyl-1-pentene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H53373.AA H53373.AC H53373.AE
H53373.AAEA 67.39 EUR
H53373.AA H53373.AC H53373.AE
2-Methyl-1-pentene ≥97%
2-Methyl-1-pentene
Purity: 97% CAS No.: 763-29-1 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -27°(-17°F) Refractive Index: 1.392 Melting Point: -136° Boiling Point: 62° Beilstein Reference: 1340499 UN No.: 2288 MDL No.: MFCD00009405
Vzorec: C₆H₁₂
Teplota varu: 62 °C
Teplota tavenia: –136 °C
Hustota: 0,682
Teplota vzplanutia: –27 °C (–17 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009405
Číslo CAS: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
OSN: 2288
ADR: 3,II