2-Mercaptoimidazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Imidazole-2-thiol, 2-Mercapto-1H-imidazole
L01346.03
L01346.06
L01346.14
L01346.03EA
62.58
EUR
L01346.03
L01346.06
L01346.14
2-Mercaptoimidazole ≥98%
2-Mercaptoimidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 872-35-5
Molecular Formula: C3H4N2S
Formula Weight: 100.14
Melting Point: 222-227°
Beilstein Reference: 105775
Vzorec:
C₃H₄N₂S Teplota tavenia: 222…227 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005188 Číslo CAS: 872-35-5 EINECS: 212-823-4 |