Tlačiť
2-Iodo-1-methylimidazole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H51862.MD H51862.03
H51862.MDEA 73.41 EUR
H51862.MD H51862.03
2-Iodo-1-methylimidazole ≥97%
2-Iodo-1-methylimidazole
Purity: 97% CAS No.: 37067-95-1 Molecular Formula: C4H5IN2 Formula Weight: 208.00 Melting Point: 79-82° MDL No.: MFCD00661606
Vzorec: C₄H₅IN₂
Teplota tavenia: 79…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00661606
Číslo CAS: 37067-95-1