Tlačiť
2-Hydroxybenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Benzimidazolinone, 2(1H)-Benzimidazolone, 2-Hydroxy-1H-benzimidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
H19859-25G H19859-5G
SIALH19859-25GEA 120.34 EUR
SIALH19859-25G SIALH19859-5G
2-Hydroxybenzimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxybenzimidazole
Vzorec: C₇H₆N₂O
Mw: 134.14
Teplota tavenia: 320…322 °C
Hustota: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00127894
Číslo CAS: 615-16-7
EINECS: 210-412-4