Tlačiť
2-Hydroxybenzimidazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Benzimidazolinone, 2(1H)-Benzimidazolone, 2-Hydroxy-1H-benzimidazole
120970250 120971000 120970050
ACRO120970250EA 123.14 EUR
ACRO120970250 ACRO120971000 ACRO120970050
2-Hydroxybenzimidazole 97%
2-Hydroxybenzimidazole
Vzorec: C₇H₆N₂O
Teplota tavenia: 314…316 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00127894
Číslo CAS: 615-16-7
EINECS: 210-412-4
OSN: 2811
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥94 %