2-Hydroxybenzimidazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-Benzimidazolinone, 2(1H)-Benzimidazolone, 2-Hydroxy-1H-benzimidazole
A18324.09
A18324.18
A18324.22
A18324.30
A18324.09EA
51.74
EUR
A18324.09
A18324.18
A18324.22
A18324.30
2-Hydroxybenzimidazole ≥98%
2-Hydroxybenzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 615-16-7
Molecular Formula: C7H6N2O
Formula Weight: 134.14
Melting Point: 314-316°
Beilstein Reference: 119866
Vzorec:
C₇H₆N₂O Teplota tavenia: 314…316 °C Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00127894 Číslo CAS: 615-16-7 EINECS: 210-412-4 |