Tlačiť
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19233.03 L19233.06
L19233.03EA 48.87 EUR
L19233.03 L19233.06
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 27996-87-8 Molecular Formula: C7H4FNO3 Formula Weight: 169.11 Melting Point: 57-59° Beilstein Reference: 1950329
Vzorec: C₇H₄FNO₃
Mw: 169.11
Teplota tavenia: 57…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042298
Číslo CAS: 27996-87-8